Learn More
3M™ Gafas de seguridad con lentes de policarbonato serie 2800
8.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
Ámbar
Descripción
- Diseñadas para colocarse sobre la mayoría de gafas de graduación de los usuarios con una mínima interferencia
- Lente de policarbonato resistente con revestimiento antirañazos para mayor durabilidad
- Ofrecen una excelente cobertura y campo de visión, junto con un alto nivel de protección contra impactos
- Longitudes de varillas ajustables (cuatro posiciones) para una comodidad y un ajuste óptimos
- Lente inclinada para un ajuste sencillo y una comodidad máxima
- Varillas suaves y de perfil bajo para una mayor comodidad y una interacción mínima con las gafas graduadas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Ámbar |
Tipo de producto | Gafas de seguridad; gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, silvicultura, productos farmacéuticos |
Color de marco | Azul oscuro |
N.° por paquete | 1 unidad |
Estilo de patillas | Ajustables |
Lens Material | Policarbonato |