Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubo de ensayo de vidrio borosilicatado 3.3
Utilice los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 de fondo redondo Kimble Chase™ para aplicaciones de laboratorio en las que la resistencia al calor es fundamental. Estos tubos de ensayo desechables incorporan paredes gruesas y son esterilizables en autoclave.
25.55€ - 80.12€
Especificaciones
Tipo de diseño | Fondo redondo |
---|---|
Tipo de producto | Tubo de ensayo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11863380
|
DWK Life Sciences
A610010000911 |
10 mm | 100 mm | 1Cada una |
25.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11862373
|
DWK Life Sciences
A613014000911 |
14 mm | 130 mm | Paquete de 100 |
34.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11882373
|
DWK Life Sciences
A613016001211 |
16 mm | 130 mm | Paquete de 100 |
42.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11337544
|
DWK Life Sciences
A618018001211 |
18 mm | 180 mm | Paquete de 100 |
53.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11802383
|
DWK Life Sciences
A618020001211 |
20 mm | 180 mm | Paquete de 100 |
56.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11317544
|
DWK Life Sciences
A615020001211 |
20 mm | 150 mm | Paquete de 100 |
57.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11812363
|
DWK Life Sciences
A615025001221 |
25 mm | 150 mm | Paquete de 50 |
35.95€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11822363
|
DWK Life Sciences
A620025001211 |
25 mm | 200 mm | Paquete de 50 |
48.60€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10676423
|
DWK Life Sciences
A620030001211 |
30 mm | 200 mm | Paquete de 50 |
36.35€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11847982
|
DWK Life Sciences
A620030001211 |
30 mm | 200 mm | 100Pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Disposable
- Borosilicate glass
- Excellent resistance to temperature changes
- Autoclavable
Especificaciones
Fondo redondo | |
Tubo de ensayo |