Learn More
Econix™ Cubos para riesgo biológico de papel Bio-bin™ de 30 l
Utilice cubos para riesgo biológico de papel Econix™ Bio-bin™ de 30 l para eliminar residuos infecciosos no afilados.Los contenedores cuentan con una tapa y asas integradas, una estructura resistente al agua y un diseño plano plegable con un uso eficiente del espacio.
98.95€ - 279.00€
Specifications
Certificaciones/conformidad | UN3291 |
---|---|
Tipo de tapón | Temporal y permanente |
Color | Amarillo |
Para utilizar con (aplicación) | Residuos infecciosos |
Tipo de producto | Recipiente de residuos no punzantes |
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
10394373
|
Econix™
BEXBB1YL |
1 L |
174.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12903665
|
Econix™
BEXBB2YL |
2 L |
191.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10601914
|
Econix™
BEXBB5YL |
5 L |
279.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12953665
|
Econix™
BEXBBPIP6YL |
6 L |
136.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12983675
|
Econix™
BEXBB30YL |
30 L |
98.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Esterilizable en autoclave
- Cartón rígido
- 30 litros
- Hecho de papel
- Con a probación de UN3291
- Apilable cuando se monta
Specifications
UN3291 | |
Amarillo | |
Recipiente de residuos no punzantes |
Temporal y permanente | |
Residuos infecciosos |