Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas 50TS
Para la separación biomagnética y filtración en vacío
Marca:  Agilent BioTek 50TS16-SN
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17227789
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
La arandela BioTek 50 TS ofrece un excelente rendimiento de lavado de microplacas. Ideal para usar como arandela ELISA, el sistema también es muy adecuado para el lavado de ensayos basados en células. 50 TS también puede procesar protocolos de filtración biomagnética o de gránulos de poliestireno y de vacío
La pantalla táctil a color proporciona una interfaz visual que hace que la creación de protocolos sea rápida e intuitiva. Cuando se utiliza con el lector de absorbancia 800 TS u otro sistema de detección, 50 TS ofrece comodidad y resultados de alta calidad para los flujos de trabajo de lavado de placas del laboratorio.
Servicio Técnico
12 meses
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
De 2 a 4 l (opcional)
Programable en minutos y segundos, hasta 30 min.
9,8 kg
De 25 a 3000 μl/pocillo
De 150 a 1000 μl/pocillo/s (dependiente de colector)
50TS16
Pantalla táctil LCD en color de 88,9 mm (4,3 pulg.)
USB (1)
Placas de 24, 96 y 384 pocillos (96 y 384 pocillos: placas de perfil bajo y estándar; fondo sólido y con filtro (opcional), placas de 24 pocillos con colector de 4 pocillos)
Lavador de microplacas
Desde 1 hasta 10
Pantalla táctil LCD a color de 10,9 cm (4,3 pulg)
Un accionamiento de jeringa de desplazamiento positivo
Placas de 96 y 384 pocillos
22 lb