Learn More
Agilent BioTek Lector de absorbancia 800TS
Para medir la absorbancia en ensayos basados en microplacas.
6040.00€ - 8015.84€
Especificaciones
Tipo de producto | Lector de microplacas |
---|---|
Tipo de detector | Fotodiodo |
Interfaz | USB tipo B, USB tipo A |
Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno |
Reading Options | Barrido de punto final, cinético y de área de pocillos |
Código de producto | Marca | Modelo | Filtros | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Filtros | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17237799
|
Agilent BioTek
800TSI-SN |
800TSI | 405, 450, 490, 630 nm | Placas de 6 a 96 pocillos; de 400 a 750 nm; agitación; incubación |
7690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17257799
|
Agilent BioTek
800TSNB-SN |
800TSNB | 405, 450, 490, 630 nm | Placas Terasaki de 6 a 384 pocillos; de 400 a 750 nm |
6940.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17277799
|
Agilent BioTek
800TSUV-SN |
800TSUV | 340, 405, 450, 490, 630 nm | Placas de 6 a 96 pocillos; de 340 a 750 nm; agitación |
6365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17297799
|
Agilent BioTek
800TSUVI-SN |
800TSUVI | 340, 405, 450, 490, 630 nm | Placas de 6 a 96 pocillos; de 340 a 750 nm; agitación; incubación |
8015.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17217799
|
Agilent BioTek
800TS-SN |
800TS | 405, 450, 490, 630 nm | Placas de 6 a 96 pocillos; de 400 a 750 nm; agitación |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Para ensayoes ELISA, de proteínas, de criterio de valoración, de cinética y basados en células
- Pantalla táctil LCD en color de 4,3 in
- Agitación lineal
- Gen5 para el control del lector (Gen5 IVD y Gen5 Secure, disponibles por separado)
- Lámpara halógena de tungsteno
Garantía
12 months
Especificaciones
Lector de microplacas | |
USB tipo B, USB tipo A | |
Barrido de punto final, cinético y de área de pocillos | |
Software de análisis de datos Gen5, Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR (opcional) | |
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
100/240 V | |
8 kg |
Fotodiodo | |
Lámpara halógena de tungsteno | |
Lineal (excepto configuraciones de NB) | |
10 nm | |
Medición de la absorbancia en ensayos basados en microplacas. | |
18,5 lb |