Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) A/E Glass Fiber Disc Filters
Superior grade filters for a variety of biological and environmental methods.
78.55€ - 342.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 60 l/min/cm2 |
---|---|
Tipo de filtro | Vidrio de borosilicato sin ligante |
Tamaño de poro | 1 μm |
Esterilidad | No estéril |
Temperatura máx. (métrico) | 550 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17174521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61631 |
47 mm |
90.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17164521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61630 |
25 mm |
215.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17184521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61632 |
50 mm |
78.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17124531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61663 |
76 mm |
104.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17114531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61652 |
37 mm |
216.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17104531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61635 |
142 mm |
342.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61633 |
102 mm |
167.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Type A/E meets the requirements for suspended solids testing, as described in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, current edition.
- Reduces filtration costs and premature clogging when filtering difficult-to-filter or highly contaminated solutions.
Especificaciones
60 l/min/cm2 | |
1 μm | |
550 °C |
Vidrio de borosilicato sin ligante | |
No estéril |