Learn More
Acetone, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
269.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
269.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21905" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
269.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21905" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -94°C |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur., reag. ISO |
Aspecto | Colorless liquid |
Densidad | 0.791g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 56°C (760 mmHg) |
Cantidad | 4 x 2.5 L |
Límite de explosión | 0.132 |
Temperatura de inflamación | −17°C (1.4°F) |
Envase | Frasco de polietileno |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: acetone