Learn More
Fisherbrand™ Kit de derrames especial para neutralización de químicos ácidos
Kit de derrames Brady que contiene polímeros neutralizantes de productos químicos, que proporcionan un control seguro de los derrames.
Marca: Fisherbrand™
233.23 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
- Contiene polímeros neutralizantes de productos químicos.
- Incluye un indicador que cambia de color para reflejar la neutralización.
Especificaciones
Absorbente químico | |
2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x cubo, 1 x recogedor y rascador |