Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile
AcroPak capsules designed for research applications only.
173.00€ - 215.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES hidrófilo |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 500 cm2 |
N.° por paquete | 1 unidad |
Estilo de salida | Manguera dentada escalonada |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17124251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12993 |
0,8/0,45 μm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17104251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12991 |
0,8/0,2 μm |
174.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17144251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12995 |
0,2/0,2 μm |
215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17164251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12997 |
0,1/0,1 μm |
215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
Especificaciones
PES hidrófilo | |
500 cm2 | |
Manguera dentada escalonada |
Estéril | |
1 unidad |