Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Descripción
- Ideales para mantener las manos calientes en aplicaciones de procesamiento y servicio de alimentos
- El revestimiento acrílico térmico y tejido sin costuras proporciona comodidad y calor en entornos de trabajo fríos o refrigerados
- Forro sin revestimiento para usar solo o como guante interno
- El revestimiento de micropuntos en la palma mejora la capacidad de agarre
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
Coating Material | PVC |
Color | Azul |
Hand | Específico |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | 312XB |
Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de alimentos. |
Material de revestimiento | Acrílico |
Serie | 78-202 |
Yarn Gauge | 10 |