Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
40.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
42.32 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
42.32 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10,5
7,5
8,5
9,5
Descripción
- Los guantes de látex están revestidos con 100 % algodón para aumentar la comodidad del usuario
- Diseño para uso pesado con puño largo para mayor protección
- Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
- El grosor del guante de 0,75 mm ofrece protección tanto química como mecánica
- Patrón en punta elevado en las palmas y los dedos para mejorar el agarre en entornos húmedos y secos
- AQL 0.65
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | Amarillo |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Material | Látex |
Tamaño | 8,5 |
Grosor (imperial) | 30 mil |
Grosor (métrico) | 0,75 mm |
Norma EN388 | 3110A |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AKLNPT |