Learn More
Wheaton™ Viales de diagnóstico ámbar
Proporciona una excelente claridad y uniformidad dimensional de vial a vial debido al diseño tubular. Los viales de vidrio ámbar de diagnóstico Wheaton™ de tipo 1 se han fabricado con vidrio neutro de tipo 1 que cumple con los requisitos de USP de tipo 1 sobre la transmisión de la luz para proteger productos fotosensibles.
110.42€ - 169.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico |
Estilo de cuello | Rosca |
Modelo | Tubular |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
14873582
|
Wheaton™
102050 |
10 ml |
110.42€
paquete de 154 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14893582
|
Wheaton™
102090 |
25 ml |
144.00€
paquete de 99 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14853582
|
Wheaton™
102010 |
3 ml |
169.00€
paquete de 320 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14863582
|
Wheaton™
102030 |
5 ml |
158.00€
paquete de 320 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14883582
|
Wheaton™
102070 |
20 ml |
169.00€
paquete de 130 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dos configuraciones de tapón disponibles: tapón de PP y tapón de liofilización o con revestimiento de EPE de urea
- Los tapones de liofilización muestran una absorción de humedad muy baja
- El radio inferior diseñado especialmente añade resistencia para aplicaciones de liofilización
Especificaciones
Ámbar | |
Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico | |
Tubular | |
Esterilizable en autoclave |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Rosca | |
Vial de diagnóstico |