Learn More
Solución de amoníaco, 25 %, certificado AR de análisis, d=0.91, Fisher Chemical
23.09 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
31.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
32.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
31.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
32.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Descripción
H5NO, número CAS-1336-21-6, 2,5 l, 38 grados C, incoloro, -57 grados C, 66650, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico, 12, líquido, 0,59, 500 hPa a 20 grados C
Especificaciones
pH | 12 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 38°C |
Punto de fusión | -57°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Densidad del vapor | 0.59 |
Presión de vapor | 500 hPa at 20°C |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia