Learn More
Acetato de amonio, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
42.65 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
42.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
56.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
42.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
56.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
250g, Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 114°C |
CAS | 631-61-8 |
Color | Blanco |
pH | 7 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Fórmula molecular | C2H7NO2 |
Número MDL | 13066 |
Clave InChI | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [NH4+].CC([O-])=O |