Learn More
Estándares de conductividad, 84 μS/cm, Mettler Toledo™
49.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23284" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23284" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Descripción
- No peligroso gracias a su composición acuosa
- Reducción de los problemas de envío, almacenamiento, manipulación o eliminación que normalmente se producen con los patrones de conductividad basados en disolventes.
Especificaciones
Cantidad | 250 ml |
Color | Incolora |
Olor | Inodoro |
Presión de vapor | 23 hPa |