Learn More
3M™ Aura™ 9320+ Mascarilla autofiltrante para partículas
La mascarilla plegada autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9300+ proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de la mascarilla con menos esfuerzo.
Marca: 3M™ 7100258909
22.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21914" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- Panel superior en relieve
- Embalaje individual
- Diseño ingenioso de 3 paneles
- Sujeción de barbilla innovadora
- Panel nasal esculpido
Especificaciones
FFP2 | |
EN 149 | |
Sí | |
Universal | |
Polipropileno | |
Poliisopreno | |
Aluminio, poliuretano |
Normativa europea EN 149 para el filtrado de medias máscaras de protección contra partículas | |
Copa/moldeado | |
Respirador para partículas de uso general | |
Sí | |
Sí | |
9322+ | |
Forma de copa |