Learn More
Axygen™ Puntas de pipetas robóticas Axygen™
Compatible con estaciones de trabajo Hamilton MICROLAB™ STAR y Nimbus
162.48€ - 980.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
Para utilizar con (aplicación) | Las puntas de detección del nivel de líquido conductor están disponibles en cuatro tamaños y se han diseñado específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además de permitir un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones |
Estilo de punta | Automatización, Automatización |
Código de producto | Marca | filtradas por | Esterilidad | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | filtradas por | Esterilidad | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12822283
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR |
Sin filtro | No estéril | 10 μl | Rack de puntas colgante |
287.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12842283
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-S |
Sin filtro | Estéril | 10 μl | Rack de puntas colgante |
313.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12852293
|
Axygen™
HT-10-CBK-STK |
Sin filtro | No estéril | 10 μl | Rack apilado |
965.00€
paquete de 11520 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12832283
|
Axygen™
HTF-10-CBK-HTR-S |
Con filtro | Estéril | 10 μl | Rack de puntas colgante |
368.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12862283
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR |
Sin filtro | No estéril | 50 μl | Rack de puntas colgante |
266.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12852283
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-S |
Sin filtro | Estéril | 50 μl | Rack de puntas colgante |
289.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12892283
|
Axygen™
HTF-50-CBK-HTR-S |
Con filtro | Estéril | 50 μl | Rack de puntas colgante |
341.00€
paquete de 2304 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12892293
|
Axygen™
HT-50-CBK-STK |
Sin filtro | No estéril | 50 μl | Rack apilado |
895.00€
paquete de 11520 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12882283
|
Axygen™
HT-300-CBK-HTR |
Sin filtro | No estéril | 300 μl | Rack de puntas colgante |
266.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12872283
|
Axygen™
HT-300-CBK-HTR-S |
Sin filtro | Estéril | 300 μl | Rack de puntas colgante |
289.00€
paquete de 2304 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12832303
|
Axygen™
HT-300-CBK-STK |
Sin filtro | No estéril | 300 μl | Rack apilado |
980.00€
paquete de 11520 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12802293
|
Axygen™
HTF-300-CBK-HTR-S |
Con filtro | Estéril | 300 μl | Rack de puntas colgante |
341.00€
paquete de 2304 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12832293
|
Axygen™
HTF-1000-CBK-HTR-S |
Con filtro | Estéril | 1000 μl | Rack de puntas colgante |
228.00€
paquete de 1536 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12822293
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR-S |
Sin filtro | Estéril | 1000 μl | Rack de puntas colgante |
194.00€
paquete de 1536 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12812293
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR |
Non-Filtered | Non-sterile | 1000 μL | Hanging Tip Rack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las puntas de detección del nivel de líquido conductor están disponibles en cuatro tamaños y se han diseñado específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton. Permiten un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones.
- Tamaños: 10, 50, 300 y 1000 μl
- Estériles o no estériles; también hay disponibles puntas con filtro.
- Las opciones de envasado incluyen gradilla de puntas colgante, gradillas tradicionales de colocación sobre mesa o formato anidado/apilado
- Totalmente automatizados para campo; se fabrican bajo un estricto control de proceso
- Montaje 100 % automatizado para garantizar el rendimiento y la calidad
- Gradilla de puntas colgante: Se adapta a Hamilton STAR, STARlet™ and STARplus™
- Gradilla de colocación sobre mesa: Para la serie MICROLAB STAR y Hamilton Nimbus
Especificaciones
Negro | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Automatización, Automatización | |
Polipropileno |
No esterilizable en autoclave | |
Las puntas de detección del nivel de líquido conductor están disponibles en cuatro tamaños y se han diseñado específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además de permitir un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones | |
Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Hamilton™ MICROLAB™ STARlet, Hamilton™ MICROLAB™ STARplus, Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |