Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
112.86€ - 503.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo |
Intervalo de temperatura (imperial) | -112 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | - 80 °C |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | N.° de pocillos | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | N.° de pocillos | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12547907
|
Axygen™
P-384-120SQ-C |
Transparente | No estéril | 384 | 125 μl |
191.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12557907
|
Axygen™
P-384-120SQ-C-S |
Transparente | Estéril | 384 | 125 μl |
242.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12587907
|
Axygen™
P-384-240SQ-C-S |
Transparente | Estéril | 384 | 240 μl |
300.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11340115
|
Axygen™
P-5ML-48-C-S |
Transparente | Estéril | 48 | 5000 μl |
503.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11386074
|
Axygen™
P-384-240SQ-C |
Transparente | No estéril | 384 | 240 μl |
254.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11330115
|
Axygen™
P-5ML-48-C |
Transparente | No estéril | 48 | 5000 μl |
291.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12587917
|
Axygen™
P-96-450V-B |
Azul | No estéril | 96 | 550 μl |
145.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12587927
|
Axygen™
P-DW-11-C-S |
Transparente | Estéril | 96 | 1100 μl |
236.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12557837
|
Axygen™
P-DW-10ML-24-C-S |
Transparente | Estéril | 24 | 10.000 μl |
261.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12577927
|
Axygen™
P-DW-11-C |
Transparente | No estéril | 96 | 1,1 mL |
209.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12537837
|
Axygen™
P-DW-10ML-24-C |
Transparente | No estéril | 24 | 10.000 μl |
218.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12597927
|
Axygen™
P-DW-20-C |
Transparente | No estéril | 96 | 1,8 mL |
214.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11350135
|
Axygen™
P-DW-20-C-S-IND |
Transparente | Estéril | 96 | 2000 μl |
424.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12547917
|
Axygen™
P-96-450R-G |
Green | Non-sterile | 96 | 550 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Elija entre una variedad de configuraciones:
- Placa rectangular de 48 pocillos profundos con fondo piramidal
- Placa de 96 pocillos profundos con pocillos cuadrados
- Placa de diamante de 384 pocillos profundos, con pocillos cuadrados
- Placa de ensayo de 96 pocillos con fondo redondo (tamaño SBS) o fondo en V (tamaño SBS)
- Placa rectangular de 24 pocillos profundos
Especificaciones
Estándar | |
Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo | |
- 80 °C |
Polipropileno | |
-112 °F |