Learn More
Soporte Azlon™ para matraz de fondo redondo
Adecuado para la mayoría de matraces de fondo redondo
Marca: Azlon TWR038
34.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Descripción
- Adecuado para la mayoría de matraces de fondo redondo
- Tiene anillos concéntricos escalonados para ayudar a estabilizar el matraz
- Esterilizable en autoclave hasta +121 °C
- Tiene una buena resistencia química
Specifications
Polipropileno | |
Soporte para matraces | |
Translúcido | |
Adecuado para la mayoría de matraces de fondo redondo |