Learn More
Masterflex™ Bombas B/T™ MasterSense™ BioPharma
Bomba de alto caudal para aplicaciones de proceso con una interfaz intuitiva de pantalla táctil y conectividad avanzada
Marca:  Masterflex™ 7711210
Detalles adicionales : Peso : 48.98800kg
Código de producto. 17332473
  • 21920.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Potente bomba diseñada para aplicaciones de proceso biofarmacéuticos de servicio continuo
  • La carcasa de acero inoxidable 316 tiene una clasificación IP66 para su uso en entornos de lavado
  • Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm (5 pulg.) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
  • Ajuste de los parámetros con un simple toque, incluso con guantes
  • Las actualizaciones de firmware inalámbricas permiten aprovechar al máximo las mejoras futuras de las características y la funcionalidad de la bomba
  • Entre las opciones de conectividad y control se incluyen MasterflexLive™, EtherNet/IP™, Profibus o señal analógica
  • El acceso de usuario de tres niveles ofrece la opción de controlar quién puede utilizar la bomba y a qué nivel
  • La bomba permite guardar y recuperar los programas operativos más utilizados para una configuración y conversión rápidas
  • Modos de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo: control de lotes e intervalo/tiempo de apagado en los modos de volumen y tiempo
Especificaciones
Especificaciones
±0,1 %
Bomba B/T™ MasterSense™ BioPharma, compatible con red EtherNet/IP™ y Profibus, de 11 a 321 rpm; de 90 a 260 V CA
De 0,65 a 42 LPM
Cabezal de bomba de carga rápida, tubo Tygon™ LFL B/T 91 06430-91 de 1 m y cable de alimentación de 1,8 m con conector CEI 320/CEE22
Reversible de 370 vatios
3
Velocidad variable digital
90/260 VAC
IP 66
Velocidad variable digital
De 11 a 321 rpm
Tubos y cabezales de bomba Masterflex™
acero inoxidable 316
1
Cabezal de bomba de carga rápida
Admite tamaños B/T™ 87 y 91
50/60