Learn More
Invitrogen™ Procesador de Western blotting automatizado Bandmate™
El procesador de Western blotting automatizado Bandmate es un instrumento de sobremesa que realiza automáticamente los pasos prácticos del procesamiento de inmunotransferencia (Western blotting), incluidos el bloqueo, el lavado y las incubaciones de anticuerpos.
Marca: Invitrogen™ BW1000
7524.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 18.00000kg
Descripción
El procesador Western Blot automatizado Bandmate es un instrumento de sobremesa que realiza automáticamente los pasos prácticos del proceso de Western blot, incluidos el bloqueo, el lavado y las incubaciones de anticuerpos. El procesador Bandmate no requiere reactivos especiales y es programable, por lo que se requiere un esfuerzo mínimo para la configuración y el procesamiento de blots.
Las características del procesador western blot automatizado Bandmate incluyen:
• Los pasos de incubación y lavado de anticuerpos están completamente automatizados
• Utilizan tan solo 5 ml de anticuerpos para miniblots o 7,5 ml para midiblots
• Los anticuerpos primarios y secundarios son recuperables
• Procesa entre 1 y 4 miniblots o entre uno y dos midiblots simultáneamente
• Parámetros y pasos de protocolo ajustables y fáciles de modificar
--Volúmenes de dispensación de 10 a 150 ml con hasta 10 repeticiones por paso
--Velocidades de balanceo de 5 a 40 ciclos por minuto
--Tiempos de incubación / balanceo de entre 1 minuto y 96 horas
--Paso de enjuague opcional y programable
• Listo para su uso sin necesidad de reactivos especializados
• Bandejas de procesamiento y recogida fáciles de retirar para facilitar la limpieza
• Las bandejas adicionales o accesorios de repuesto se pueden solicitar por separado
Cómo funciona
Las soluciones de anticuerpos se preparan y se cargan en tubos de reactivos Bandmate, y a continuación, se elige un protocolo personalizado preprogramado o almacenado en la interfaz del panel táctil. El tampón de lavado preparado se reserva en un frasco separado. Una vez iniciado el programa, todos los pasos de procesamiento se realizan de forma sincronizada sin necesidad de introducir nada más, basta con configurarlo.
A medida que avanza el protocolo, se perforan los fondos de los tubos de reactivo Bandmate para administrar los anticuerpos a las bandejas de procesamiento. Después de la incubación, los anticuerpos se canalizan en los tubos de recuperación de anticuerpos y pueden reutilizarse en experimentos futuros, si se desea. Con este exclusivo sistema de dispensación, los anticuerpos no pasan a través de tubos fijos, minimizando las posibilidades de contaminación cruzada.
Resultado uniforme de bajos volúmenes de anticuerpos
La sincronización precisa de los pasos de incubación y la dispensación uniforme del volumen de reactivo del procesador Bandmate ayudan a conseguir resultados uniformes de blot a blot y de persona a persona. El procesador Bandmate proporciona un movimiento de balanceo constante durante los pasos de incubación y de lavado. El movimiento de balanceo combinado con las exclusivas bandejas curvas de incubación ayudan a minimizar el volumen de anticuerpos necesarios. Se pueden utilizar volúmenes de anticuerpos tan bajos como 3,5 ml para los miniblots y 5 ml para los midiblots. Además, el procesador Bandmate se puede configurar para funcionar a temperatura ambiente o en una sala fría durante la noche. Para una mayor comodidad, el tampón de lavado final se mantiene en la bandeja de procesamiento y el movimiento de balanceo se mantiene para que los blots permanezcan saturados y listos para el paso de detección.
El procesador Bandmate viene con todo lo necesario para procesar hasta cuatro mini blots o dos midi blots al mismo tiempo. Los únicos consumibles necesarios son los tubos de reactivo Bandmate, que se cambian con cada experimento de procesamiento.
Especificaciones
Blanco | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
Cuatro transferencias Mini, dos transferencias Midi | |
5-90 % para temperaturas de 4-40 °°C. | |
12 VCC, 5 amperios | |
Ambiente | |
39,2-104 °F | |
entre 4 y 40 °C | |
1 año | |
295 mm (24 pulg.) | |
295 mm (15,5 pulg.) | |
295 mm (16,5 pulg.) | |
40 lb | |
18 kg |
Procesador de Western blotting automatizado InvitrogenTM BandmateTM | |
Accesorios Bandmate | |
Bandmate™ | |
Dispositivo Western | |
Instrumento, frasco de tampón, 2 bandejas de residuos, 2 bandejas de embudo, 2 bandejas miniblot, 2 bandejas midiblot, 2 cubiertas de bandeja, cable de alimentación, 40 tubos de reactivo, 8 tubos cónicos, Guía de referencia rápida | |
1 sistema | |
104 °F | |
40 °C | |
entre 4 y 40 °C | |
24 x 15,5 x 16,5 inches | |
60,96 cm | |
39,37 cm | |
41,91 cm | |
40 lb | |
12 VCC, 5 amperios |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.