Learn More
Fisherbrand™ Kit de derrames especial para neutralización de químicos básicos
Kit de derrames que combina almohadillas, accesorios y PPE para que esté preparado en caso de emergencia.
Marca: Fisherbrand™
187.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
- Le permite estar preparado en caso de que se produzca un derrame.
- Combina almohadillas, accesorios y PPE.
Especificaciones
Absorbente químico | |
2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x AW412 (813789), 10 x GP100-M (813812), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS, (198790) 1 x SPC-BASE, 1 x cubo, 1 x recogedor y rascador |