Learn More
Fisherbrand™ Homogeneizador de molino de bolas 24 PROMO
Se utiliza para una amplia de variedad de aplicaciones en las que es necesario moler, lisar y homogeneizar muestras biológicas antes de la extracción molecular. Se utiliza con los kits de bolas Fisherbrand™.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 45.00000kg
Descripción
Se suministra con un paquete GRATUITO de 50 tubos de 2 ml precargados con bolas cerámicas de 2,8 mm, ideales para procesar cerebro, hígado, músculo, piel y hojas. Sin ADNasa ni ARNasa. Intervalo de procesamiento: 300 μl a 1,8 ml
- Homogenice de forma simultánea hasta 24 tubos de 2 ml o 0,5 ml.
- Capacidad para procesar más muestras en menos tiempo
- Cómoda posición del soporte para tubos de carga frontal para ofrecer facilidad de uso e interacciones óptimas con gránulos/muestras
- El intervalo de procesamiento es ideal para muestras de tejidos blandos
- Enfriamiento entre ciclos innecesario (procesamiento ininterrumpido)
- Los tubos desechables garantizan que no haya amenazas de contaminación cruzada
- Desaparece la degradación de las muestras gracias a un procesamiento rápido
- Su menor tamaño maximiza el espacio en la mesa de trabajo
- Tiempo de actividad: De 1 a 99 s
- Intervalo de rendimiento: de 0,8 m/s a 6 m/s en incrementos de 1,5 m/s
- Número de ciclos: 1-9
Compliance
Conformidad CE
Especificaciones
Homogeneizador | |
Extracción de ADN/ARN, homogeneización de tejidos, purificación de proteínas | |
45 lb | |
24 kg |