Learn More
Agilent BioTek Lector multimodo Synergy LX
El lector multimodo Bio Tek Instruments Synergy LX es fácil de utilizar y de bajo coste, y aborda los ensayos basados en microplaca de criterio de valoración más comunes.
13815.00€ - 16907.99€
Especificaciones
Intervalo de absorbencia | De 200 nm a 900 nm |
---|---|
Exactitud | Longitud de onda: ±2 nm; densidad óptica: < 1 % a 2,0 D.E., < 3 % a 2,5 D.E. |
Certificaciones/conformidad | Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. |
Ancho de banda | ≤5 nm |
Fondo (métrico) | 38,1 cm |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17247829
|
Agilent BioTek
SLXA-SN |
SLXA | Absorbancia | 12 in | 30,5 cm |
13815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17287829
|
Agilent BioTek
SLXF-SN |
SLXF | Fluorescencia; luminiscencia | 12 in | 30,5 cm |
13815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17207839
|
Agilent BioTek
SLXFA-SN |
SLXFA | Absorbancia; fluorescencia; luminiscencia | 12 in | 30,5 cm |
16907.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
El lector multimodo Synergy LX BioTek automatiza muchos ensayos de microplacas comunes.El diseño óptico de alta calidad garantiza unos datos excelentes en los modos de detección de absorbancia, fluorescencia y luminiscencia.Este sistema asequible es ideal para muchos ensayos comunes, como la cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, ELISA, BCA, Bradford y la viabilidad celular
La visualización de datos, la salida a una unidad de memoria flash USB, una impresora o un software Gen5 convierten a Synergy LX en una estación de trabajo de ensayo versátil.La interfaz de usuario de la gran pantalla táctil y el software integrado simplifican la programación y ahorran tiempo en el funcionamiento de ensayos de microplacas y microvolúmenes.
Garantía
12 Months
Especificaciones
De 200 nm a 900 nm | |
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
38,1 cm | |
96 pocillos: 24 s, 384 pocillos: 76 s | |
Paso de banda monocromador | |
50/60 Hz | |
Lector de microplacas multimodo | |
0,001 DE | |
2 | |
1 año | |
27 lb | |
15 in | |
Fotodiodo, PMT (fotomultiplicador) | |
Punto final, Cinético, Barrido de área, Barrido espectal de absorbancia |
Longitud de onda: ±2 nm; densidad óptica: < 1 % a 2,0 D.E., < 3 % a 2,5 D.E. | |
≤5 nm | |
15 in | |
Lineal, orbital, doble orbital | |
Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, ELISA, BCA, Bradford y viabilidad celular | |
< 1 % de 0 a 2,5 D.E. | |
Fuente de alimentación de 24 V de CC compatible con 100-240 V de CA a 50-60 Hz, 60 W (máx.) | |
Intensidad de fluorescencia: Fluoresceína 2 pM; luminosidad: 10 amol ATP | |
Inglés | |
100/240 V | |
12,3 kg | |
38,1 cm | |
Flash de xenón |