Learn More
Ansell Guantes aislantes no estériles/RABS BioClean™
238.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12/14 pulg
8/10 pulg
Tamaño del puerto (métrico):
25,4 cm
Entre 20,3 y 25,4 cm
Entre 30,5 y 35,6 cm
Descripción
- Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
- 100 % a prueba de fugas de agua
- La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
- Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
- Compatibles con autoclave
- Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
- Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4 |
Color | Blanco |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 9,75 |
Grosor (imperial) | 24 mil |
Grosor (métrico) | 0,60 mm |
Modelo | Guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ CGL |
Tamaño del puerto (imperial) | 8/10 pulg |
Tamaño del puerto (métrico) | Entre 20,3 y 25,4 cm |