Learn More
Sartorius Pipetas de volumen ajustable Sartorius™ Biohit™ Proline™
Ideal mechanical pipettes for university and laboratory use. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Adjustable-Volume Pipettes are affordable, precise, practical and reliable liquid-handling tools.
282.00€ - 339.00€
Especificaciones
Puntas compatibles | Puntas de filtro Safe-Cone (estándar o más) |
---|---|
Línea de productos | Proline™ |
Tipo | Pipeta |
Estilo de dedo | Las puntas de pipeta ergonómicas |
Incrementos | 1 μl |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10768092
|
Sartorius
720050 |
De 10 a 100 μl |
282.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10043581
|
Sartorius
720070 |
De 20 a 200 μl |
339.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Single-channel
- Cost-efficient
- Lightweight
- Relaxed grip with ergonomic finger support
- Accurate, practical and reliable
- Reduced risk of contamination with Safe-Cone Filters available for models >10μL
Specifications
Puntas de filtro Safe-Cone (estándar o más) | |
Pipeta | |
1 μl |
Proline™ | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
2 años |