Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Kimble Chase™, desechables
Paredes gruesas para una buena resistencia mecánica buena.
Marca: DWK Life Sciences A516016000621
30.06 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.97200kg
Descripción
- DIN 12395
- Excelente resistencia a impactos térmicos
- Esterilizable en autoclave
- El vidrio tipo I cumple con USP/EP
Especificaciones
Grosor de pared de 0,5 a 0,6 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
16 mm |
160 mm | |
Paquete de 100 | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubo de ensayo |