Descripción
- Intervalo de temperatura de ambiente más de 10 °C a 300 °C
- Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Convección forzada
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
- 2 gradillas cromadas
- Diseño apilable
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Diseño de mango ergonómico
- Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
2,1 pies cúb. | |
Acero inoxidable | |
FD53-230 V, estándar, Avantgarde.Line de la serie FD: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada, 53 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
Temperatura ambiente de +10 °C a 300 °C | |
LCD | |
FD 56 | |
NEMA 5-20P | |
Dispositivo de seguridad de clase 2 con alarma visual | |
De 0 a 99 h | |
560 x 625 mm | |
560 mm | |
625 mm | |
565 mm | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
ASTM | |
Forzado | |
60 L | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
2 estándar/4 máx. | |
USB | |
150 °C | |
2 °C | |
22 in. | |
400 mm | |
440 mm | |
345 mm | |
230 V |