Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1
Proporciona una excelente claridad y precisión dimensional de vial a vial debido al diseño tubular.Los viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1 Fisherbrand™ están fabricados con vidrio neutro de tipo 1.
75.44€ - 133.00€
Spécification
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico |
Estilo de cuello | Rosca |
Modelo | Tubular |
Code produit | Marque | Volumen (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volumen (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
14823582
|
Fisherbrand™
|
10 ml |
93.70€
paquete de 154 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14833582
|
Fisherbrand™
|
20 mL |
90.97€
paquete de 130 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14843582
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
75.44€
paquete de 99 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14813582
|
Fisherbrand™
|
5 ml |
131.06€
paquete de 320 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14803582
|
Fisherbrand™
|
3 ml |
133.00€
paquete de 320 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Los tapones de liofilización muestran una absorción de humedad muy baja
- El radio inferior diseñado especialmente añade resistencia para aplicaciones de liofilización
- Dos configuraciones de tapón disponibles: tapón de PP y tapón con revestimiento de EPE de urea para liofilización
Spécification
Transparente | |
Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico | |
Tubular | |
Esterilizable en autoclave |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Rosca | |
Vial de diagnóstico |