Learn More
Memmert™ Cámara climática ICH con luz
Ideal para ensayos de estabilidad según las directivas ICH Q1B, opción 2 (fotoestabilidad).
11535.00€ - 22330.00€
Especificaciones
Exactitud | de 0,1 °C |
---|---|
Tipos de alarma | Acústicas y visuales |
Certificaciones/conformidad | CE |
compresor | Sí |
Tipo de controlador | TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13447689
|
Memmert™
ICH110L |
108 l |
11535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13467689
|
Memmert™
ICH260L |
256 l |
17305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13497689
|
Memmert™
ICH750L |
749 l |
22330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Precisa, homogénea y potente - estas tres palabras describen la cámara climática ICH L de Memmert con unidad de iluminación.
- Tamaños de modelos: 110, 260, 750
- Rango de ajuste de la temperatura: de 0°C a +60°C
- Rango de ajuste de la humedad: de 10 a 80% rh
- Unidad de iluminación para pruebas conforme a las directivas ICH Q1B, opción 2 (fotoestabilidad): lámparas fluorescentes con luz blanca fría y lámparas UV en el espectro comprendido
- Las cajas de iluminación constan de 3 lámparas fluorescentes con luz blanca fría (fuente luminosa de clase D65, 6500 K), así como 2 lámparas de radiación UV con un espectro comprendido entre 320 y 400 nm
- Convección: La circulación forzada de aire (ajustable en pasos del 10%) garantiza una distribución especialmente homogénea de la temperatura
- Sistema de regulación de la temperatura mediante camisa de aire para una regulación suave periférica
- Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Potente tecnología de compresor con rápidos tiempos de recuperación tras la apertura de la puerta
- Sistema de calentamiento/refrigeración con ahorro de energía sin FCKWa (refrigerante R134a)
- Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre
La cámara climática ICH L con la unidad de iluminación no deja nada atrás en cuanto a precisión para las pruebas de estabilidad y ofrece una homogeneidad de temperatura y humedad sin igual. Gracias a la unidad de iluminación programable individualmente mediante un controlador, la ICH L puede utilizarse de forma flexible según las necesidades.
Todas las cámaras climáticas ICH L de Memmert se suministran con un TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
de 0,1 °C | |
CE | |
TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
Circulación de aire forzado | |
Acero inoxidable | |
Del 10 al 80 % de humedad relativa | |
Cámara climática | |
Química analítica, fabricación, microbiología, investigación química, control de temperatura, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, minería | |
1 % | |
Del 10 al 80 % | |
Iluminación: 2 luces fluorescentes con lámparas UV (intervalo espectral de 315 a 400 nm), 4 luces fluorescentes con luz blanca fría (estándar iluminante D65, 6,5 K) | |
Diámetro claro de 40 mm | |
Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet | |
1 unidad | |
Resolución de la pantalla del 0,1 % | |
Acero inoxidable | |
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
2 Pt100 clase A en circuito de 4 cables | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Acústicas y visuales | |
Sí | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Unidad de iluminación | |
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán) | |
De 0 °C a +60 °C | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Acero inoxidable | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático | |
2 | |
Cámara climática | |
Limitador de temperatura mecánico TB, clase de protección 1 según DIN 12880 para apagar el calentamiento aproximadamenet 10 °C por encima de la temperatura nominal; monitor de sobretemperatura y subtemperatura TWW, clase de protección 3.3 o limitador de temperatura ajustable TWB, clase de protección 2, seleccionable en la pantalla | |
R134a | |
Sensor de temperatura, 2 sensores Pt100 DIN clase A | |
Los aparatos deben transportarse en posición vertical | |
de 0,1 °C | |
0,1 °C | |
3 años | |
115/230 V |