Learn More
Fisherbrand™ Alfombrilla para laboratorio clínico
La alfombrilla para laboratorio clínico Fisherbrand™ facilita de forma segura los procesos de flujo de trabajo en la organización y la limpieza, al tiempo que mantiene las superficies limpias y seguras frente a manchas o derrames.
Marca: Fisherbrand™
30.93 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
Descripción
- Tamaño reducido
- Se adapta a la mayoría de los espacios de trabajo
- Ayuda a facilitar los procesos de flujo de trabajo, como la centrifugación de tubos de recogida de sangre en estaciones de trabajo de centrífuga
- Superficie con rejilla para la preparación de los tubos, que evita el movimiento de objetos pequeños y protege elementos como depósitos, cajas de puntas de pipeta, placas de ensayo, etc.
- La superficie con rejilla permite marcar e identificar fácilmente los tubos
- El tamaño personal es fácil de transportar y permite que los usuarios creen y protejan fácilmente áreas de trabajo temporales
- Reversible
- Lado uno: combinación de superficie lisa y con rejilla
- Lado dos: superficie lisa solamente, dos opciones de color disponibles
- El reborde puede contener aproximadamente 250 ml de líquido
Especificaciones
Alfombrilla para laboratorio clínico | |
30,5 x 37,9 cm (12 x 14,9 pulg) | |
Azul | |
0,1 in | |
200 °C | |
1 |
Silicona | |
Silicona | |
No | |
392 °F | |
10 |