Learn More
Corning™ Almohadillas de polieterimida para tubo para centrífuga
La almohadilla para tubo proporciona el soporte necesario durante la centrifugación al evitar que se contraigan los tubos de gran capacidad
131.18€ - 202.34€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
N.º por caja | 6 |
N.° por paquete | 1 |
Esterilidad | No estéril |
Forma | Cónicos |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10202531
|
Corning™
430236 |
8,45 oz | 250 ml | Polieterimida |
131.18€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10789721
|
Corning™
431124 |
16,9 oz | 500 ml | Polipropileno |
202.34€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Para utilizar con tubos para centrífuga Corning de 250 ml
- Fondo cónico
- Polieterimida
- Gris
- No estéril
- Reutilizable
Especificaciones
Gris | |
1 | |
Cónicos | |
Tubo para centrífuga |
6 | |
No estéril | |
Cónicos |