Learn More
Grant Instruments™ Baños de circulación digitales
Economy model with digital thermostatic control unit and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
1351.50€ - 2379.70€
Especificaciones
Circulación externa | No |
---|---|
Material | Depósito de acero inoxidable |
Tensión | 120/230 V |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12757809
|
Grant Instruments™
T100-ST5 |
5 L | 330 x 180 x 395 mm | Temperatura ambiente de +15 °C a 100 °C |
1351.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12797809
|
Grant Instruments™
T100-ST38 |
38 L | 730 x 333 x 450 mm | De 0 °C a 100 °C |
2379.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12767809
|
Grant Instruments™
T100-ST12 |
12 L | 360 x 330 x 395 mm | De 0 °C a 100 °C |
1600.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12777809
|
Grant Instruments™
T100-ST18 |
18 L | 540 × 330 × 395 mm | De 0 °C a 100 °C |
1701.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12787809
|
Grant Instruments™
T100-ST26 |
26 L | 540 x 330 x 405 mm | De 0 °C a 100 °C |
1791.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Stability ±0.05°C.
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
- Model available with/without clamp (T-Clamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2 point user calibration
- Visual alarm
Especificaciones
No | |
Depósito de acero inoxidable | |
120/230 V |