Learn More
Dimetilsulfóxido, grado reactivo, Honeywell™
30.40 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl sulfoxide |
Densidad | 1.10g/mL |
Cantidad | 100 mL |
Límite de explosión | 42%, 63°F |
Temperatura de inflamación | 87°C (188.6°F) |
Punto de ignición | 573°F |
Fórmula lineal | (CH3)2SO |
Presión de vapor | 0.42 mmHg (20°C) |
Beilstein | 506008 |
Nombre IUPAC | methanesulfinylmethane |