Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Guantes ambidiestros, morados
23.84 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
23.84 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
21.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
23.84 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
21.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra las salpicaduras químicas de tipo B (JKT)
- EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- Aprobado para el contacto con alimentos
- Guantes líderes en el sector, que ofrecen una protección, limpieza y calidad sin igual.
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una mejor protección contra una variedad más amplia de productos químicos, incluidos los fármacos citotóxicos.
- Los guantes son ambidiestros y antiestáticos para proteger tanto al usuario como al equipo.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo Europeo 89/686/CEE. Probado de acuerdo con las normas EN 420:2003, ISO 16604 procedimiento B:2004, EN 1149-5:2003, EN 421:2004, cumple o supera la inspección AQL 0,65 G1 para poros, ISO 9001 e ISO 13485, FDA CFR 21 apartado 820 |
Clasificación | EPI de categoría III |
Color | Morado |
Desechables | Single-use |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
Tamaño | M |