Learn More
3M™ Respirador de partículas desechable
Garantiza un uso cómodo en una amplia gama de tamaños de cara. La mascarilla serie 3M 8000 tiene una forma convexa.
30.86€ - 56.40€
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Con válvula de exhalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Con válvula de exhalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12302399
|
3M™
7000006980 |
FFP1 NR D | Sí |
31.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12382389
|
3M™
7000034734 |
FFP1 NR D | No |
31.20€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11713363
|
3M™
7100003010 |
FFP2 NR D | No |
55.90€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11736003
|
3M™
7100010817 |
FFP2 NR D | Sí |
56.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11733363
|
3M™
7100101091 |
FFP2 | Sí |
36.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11723363
|
3M™
7000006980 |
FFP1 NR D | Yes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11703363
|
3M™
7000034734 |
FFP1 NR D | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
3M Particulate Respirator P1 P1 for mechanically generated particles grinding, sanding, crushing and sawing Not TGA Approved Not allowed for Clinical Use
Los respiradores 3M™ de la serie 8000 proporcionan una protección respiratoria ligera, cómoda y eficaz contra polvo y niebla. La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y la pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara. La carcasa resistente a deformación y los respiraderos 3M™ patentados ofrecen protección duradera y cómoda, especialmente en condiciones húmedas y calientes. Los polvos, los vapores y los humos metálicos son los peligros respiratorios más comunes en entornos de trabajo de productos derivados de procesos, como la molienda y la mezcla. Los respiradores 3M proporcionan una protección cómoda y sin mantenimiento contra estos peligros concretos.