Learn More
Heathrow Scientific™ Cucharas de doble función, blancas, paquete de 100
La cuchara de doble función es una solución económica única que combina el uso como cuchara junto con una navecilla de pesaje en un solo producto.
20.30€ - 1640.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 100 |
Recubrimiento | Poliestireno antiestático |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tamaño | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15843977
|
Heathrow Scientific™
120657 |
Pequeño |
1640.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15833977
|
Heathrow Scientific™
120656 |
Grande |
20.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
El proceso de pesaje se ha optimizado, ahora solo tiene que tomar la muestra o recuperar el material con la cuchara y colocarlo directamente en la balanza. Se elimina la necesidad de una navecilla de pesaje o de papel de pesaje y se ahorra un valioso espacio en el laboratorio. Al terminar, la cuchara de doble función se desecha.
- Fabricada con poliestireno antiestático resistente al agua, lo que
reduce la posibilidad de que los materiales se peguen a la cuchara - Se envía y almacena plana; cuando está lista para usar, se puede
montar fácilmente insertando la lengüeta de bloqueo en el orificio - La lengüeta de bloqueo permite a la cuchara adoptar la forma adecuada para retener los materiales
- El diseño de punta ancha mantiene la cuchara estable mientras se encuentra sobre la balanza y
permite recoger y dispensar fácilmente los materiales - La cuchara se puede utilizar plana como alternativa al papel de pesaje
- Se monta fácilmente tirando de la lengüeta con la flecha a través del orificio
Spécification
No esterilizable en autoclave | |
100 | |
Blanco | |
Cuchara de pesaje | |
Material de pesaje | |
2,2 in | |
5,59 cm | |
Poliestireno | |
12,7 cm |
No estéril | |
Poliestireno antiestático | |
Sí | |
escala | |
Blanco | |
5 in | |
Poliestireno | |
Poliestireno |