Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz con deflectores, con rosca GL 45
Debido a los deflectores incorporados en el producto, una solución a agitar se rompe contra ellos y se introduce oxígeno en la solución.
36.10€ - 140.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Tamaño de rosca | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11736278
|
DWK Life Sciences
212834454 |
500 ml | Con tapón con membrana y anillo de vertido |
140.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11726278
|
DWK Life Sciences
212833655 |
250 ml | Con tapón con membrana y anillo de vertido |
138.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15273436
|
DWK Life Sciences
212835459 |
1 L | With membrane cap and pouring ring |
36.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
En el cultivo de microorganismos en matraces Erlenmeyer sobre una tabla de agitación el aireamiento por oxígeno suele ser el factor que limita el crecimiento celular. Si se utilizan matraces Erlenmeyer DURAN™ en un agitador, el líquido adopta forma de duna debido al movimiento. El tamaño de la duna depende de la velocidad de la tabla y del diámetro de agitación. Cuanto mayor sea la superficie del contenido, mayor será la superficie de intercambio de gases y, por lo tanto, el posible aireamiento por oxígeno. No obstante, la velocidad y el aireamiento por oxígeno asociado pueden aumentar sólo hasta ciertos límites. El nuevo matraz con deflectores DURAN™ con cuatro deflectores en la base interrumpe el flujo laminar y genera un flujo turbulento. La superficie del líquido y la superficie de intercambio de gases crecen, por lo que la entrada de oxígeno aumenta. En ensayos de laboratorio se ha podido demostrar que el aireamiento por oxígeno se duplica gracias a los deflectores frente a un matraz Erlenmeyer DURAN™ estándar. Gracias al completo acabado automatizado y mecanizado, los matraces Erlenmeyer se pueden reproducir geométricamente con deflectores de DWK Life Sciences. El espesor de pared de los matraces ha sido aumentado para conseguir una excelenteestabilidad mecánica y garantizar la prolongada durabilidad del producto. Gracias al especial proceso de acabado es posible finalizar la fabricación del producto con rosca en un proceso de dos fases. Los matraces se pueden cerrar, por lo tanto, con las tapas con membrana probadas de DWK Life Sciences. Esto permite un intercambio de gases más reproducible en comparación con otras opciones de cierre, p. ej., por medio de algodón.- Los cuatro deflectores en la base generan un flujo turbulento, aumentan la superficie de intercambio de gases y elevan de este modo la entrada de oxígeno
- A velocidades de agitación más altas, los deflectores aumentan la aireación para un mayor crecimiento, especialmente el de las bacterias
- A velocidades de agitación más bajas, los deflectores proporcionan un mayor movimiento y una aireación suave de los cultivos celulares sensibles
- El cierre con la probada tapa con membrana de DWK Life Sciences permite un intercambio de gases más reproducible en comparación con otras opciones de cierre, p. ej., por medio de algodón
- Debido al proceso de acabado completamente automatizado, el moldeo es altamente reproducible, lo que da lugar a condiciones de ensayo constantes
- Debido al especial proceso de acabado, es posible finalizar la fabricación del producto con rosca en un proceso de dos fases
- Disponible en una gama de tres tamaños para facilitar el proceso de escalamiento
- Debido al aumentado espesor de pared de los matraces se garantiza una excelente estabilidad mecánica y una larga vida útil del producto.
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
GL 45 | |
Sí |