Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma baja, con pico
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 ml
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3000 ml
400 ml
5000 ml
50 ml
5 ml
600 ml
800 ml
Descripción
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala.
- Boquilla para un vertido limpio
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 90 mm |
Capacidad (métrico) | 600 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquidos; tamaños de 5 y 10 ml sin código de rastreo y graduación y tamaño de 10 000 ml de tamaño no DIN/ISO |
N.° por paquete | 10/Paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |