Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bureta, clase AS, con banda Schellbach y macho de PTFE, con llave recta NS, tiempo de espera 30 segundos, con certificado de lote y certificación de conformidad
Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción.
Marca: DWK Life Sciences 243303304
244.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
Las buretas originales DURAN™ están hechas de vidrio borosilicato 3.3 altamente resistente a productos químicos. Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Esto significa que las cantidades se pueden leer exactamente en la graduación, porque al calibrar se ha considerado la adherencia del líquido sobre el vidrio. En el caso de las buretas, las tolerancias de volumen corresponden a los márgenes de error según ISO y DIN. Las buretas DURAN™ están disponibles con macho de vidrio o de PTFE. A diferencia de los machos de vidrio, no es necesario engrasar los machos de PTFE, lo cual facilita el trabajo en el laboratorio.
- La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
- Graduaciones con anillos circulares
- La cantidad de líquido necesaria para la valoración, que se desconoce de antemano, se puede leer con precisión una vez finalizada la reacción.
- Con tira Schellbach
- Gracias a la escala precisa son ideales para la valoración.
- La cantidad de líquido liberado puede tomarse exactamente de la balanza, ya que la adhesión del líquido al vidrio se tiene en cuenta en la calibración.
- A diferencia de las llaves de vidrio, no es necesario engrasar las llaves de PTFE, lo que facilita el trabajo en el laboratorio.
- Con llave de paso esmerilada estándar recta
- Tiempo de espera de 30 segundos
Especificaciones
Sí | |
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
Paquete de 2 |
25 ml | |
Valoración; medición volumétrica; análisis de medición | |
±0,03 ml |