Learn More
DWK Life Sciences™ Tapas de conectores multipuerto para HPLC DURAN™ GL 45, para su uso con frascos de depósito para HPLC DURAN™
Las tapas de conectores multipuerto para HPLC DURAN™ GL 45 reducen la exposición a VOC en el laboratorio debido a depósitos de disolvente sellados incorrectamente. Fabricadas con PTFE, disponen de tres puertos para tubos de PTFE.
Marca: DWK Life Sciences™ 292312801
77.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Tipo de producto: Tapa de conector multipuerto para HPLC
- Rosca: GL 45
- Material (cuerpo): Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Color: Azul/blanco
- Número de puertos: 3
- Diámetro de puertos: D.I. de 3,2 mm
- Suministrado con: 3 conectores ETFE (0,63 cm [1/4 pulg] -28) y 1 junta tórica de TFE/propileno
Especificaciones
3 conectores ETFE, 1 junta tórica de TFE/propileno | |
Tapa de conector multipuerto para HPLC | |
3 | |
Frascos de depósito para HPLC DURAN™ | |
No esterilizable en autoclave |
HPLC | |
azul, blanco | |
PTFE, ETFE, TFE, propileno | |
GL 45 |