Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Probeta de mezcla, con pie hexagonal, clase A, escala azul, con divisiones anulares , con certificado de lote y certificación de conformidad
Las probetas graduadas DURAN™ se utilizan para recoger y medir simultáneamente diferentes cantidades de líquido.
22.95€ - 125.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Temperatura máxima | 250 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15270846
|
DWK Life Sciences
213901706 |
50 ml |
25.95€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15280846
|
DWK Life Sciences
213902402 |
100 mL |
27.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15290846
|
DWK Life Sciences
213903604 |
250 mL |
54.65€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15200856
|
DWK Life Sciences
213904403 |
500 ml |
90.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15210856
|
DWK Life Sciences
213905408 |
1000 ml |
69.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15220856
|
DWK Life Sciences
213906301 |
2000 mL |
125.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15240846
|
DWK Life Sciences
213900701 |
5 ml |
23.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15250846
|
DWK Life Sciences
213900804 |
10 ml |
22.95€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260846
|
DWK Life Sciences
213901406 |
25 ml |
24.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las probetas graduadas DURAN™ se utilizan para recoger y medir simultáneamente diferentes cantidades de líquido. Están disponibles en dos clases de precisión – clase A con divisiones anulares en marcas principales y clase B con divisiones de trazo largo. Además, las clases de precisión se diferencian en el color de la graduación, las probetas graduadas DURAN™ que integran la clase de precisión A disponen de una escala azul, mientras que las pertenecientes a la clase de precisión B tienen una escala blanca. Las tolerancias de volumen de las probetas graduadas y las probetas de mezcla corresponden a los márgenes de error según DIN e ISO. Las probetas graduadas que tienen una clase de precisión A y un número de lote, se entregan con certificado de lote. En este certificado se documenta el valor promedio que resulta de la medición del lote en cuestión, la desviación estándar y la fecha de emisión. Los certificados de lote también están disponibles online. El número de lote consiste en cuatro dígitos. Los dos primeros números indican el año de producción, los dos números siguientes indican el lote, p. ej.: 18.01.- El calibrado se basa en el contenido (In), a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Pie hexagonal grande con 3 puntos de apoyo en la base para incrementar su estabilidad y evitar que el pie ruede al inclinar la probeta
- Un espesor de pared uniforme en todo el área de medición evita errores de medición
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color azul
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Con divisiones anulares
- Las tolerancias de volumen cumplen la clase de precisión A
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
Sí | |
250 °C |