Learn More
DWK Life Sciences Tapón de polietileno DURAN™
Los tapones de forma ergonómica son aptos para cerrar matraces volumétricos, probetas mezcladoras y frascos de pie.
Marca: DWK Life Sciences 292050604
11.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Los tapones tienen un agarre ergonómico que hace que la apertura y cierre de matraces volumétricos, cilindros mezcladores y frascos de reactivos sea más fácil y seguro. Para ofrecer un sellado óptimo de los matraces, los cuerpos cónicos de los tapones tienen bordes moldeados. Los insertos de colores en los diferentes tamaños de tapones permiten identificar fácilmente el tamaño de cuello de tierra (ns/TS) correspondiente. El sistema de identificación de colores utilizado para los insertos es idéntico al empleado para las pinzas de vidrio intercambiables KECKTM.
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- El cono con varias ranuras garantiza un sellado óptimo del matraz
- Los insertos de colores en los diferentes tamaños de tapones permiten identificar fácilmente el tamaño de cuello de tierra estándar correspondiente
- El sistema de identificación de colores utilizado para los insertos es idéntico al empleado para las pinzas de vidrio intercambiables KECK™
- El indicador de lote representa el período de producción (año y mes)
- Con designación de material para polietileno PE04 en la parte inferior del producto
Especificaciones
Amarillo | |
10/paq. | |
No |
Preparación y almacenamiento de soluciones estándar; codificación e identificación por colores; evitar la evaporación por disolvente | |
Polietileno |