Learn More
DWK Life Sciences Frasco de preparación de medios de cultivo TILT DURAN™, GL 56
55.26 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Blanco, 500 ml
Descripción
Las cabinas de bioseguridad y las campanas extractoras limpias son esenciales para trabajar con cultivos celulares en condiciones estériles. Desafortunadamente, hacen que el manejo de los frascos para medios de cultivo sea difícil y lento para los investigadores. El frasco TILT DURAN™ lo cambia todo. El frasco TILT tiene dos posiciones: vertical para la esterilización por filtro o para almacenamiento e inclinada a 45 ° para el pipeteo. Eche un vistazo a los medios de cultivo celular desde un nuevo ángulo y descubra un sistema de frascos que facilita el manejo y convierte la facilidad de uso en seguridad.
- Posición inclinada TILT de 45 ° única para facilitar el pipeteo sin sujetar el frasco
- Frasco de altura baja para facilitar el manejo en cabinas de seguridad
- La boca GL 56 ancha garantiza un pipeteo seguro y sencillo y ayuda a evitar la contaminación
- Indicadores de volumen inclinados, visibles desde ambos lados para una mayor comodidad de los usuarios zurdos y diestros
- Forma que ahorra espacio para el almacenamiento en el frigorífico y el uso en baños de agua
- Admite incluso pipetas de gran volumen (100 ml)
- Frasco resistente al vacío para la esterilización segura del filtro
- Vidrio de borosilicato 3.3 para su reutilización y reducir el coste total durante su vida útil
- El tapón ergonómico, fabricado con materiales no citotóxicos, es fácil de abrir y cerrar
Especificaciones
Material del cierre | Polypropylene |
Diámetro (métrico) | 124 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Trabajo con medios de cultivo celular en condiciones estériles en cabinas de bioseguridad y campanas extractoras limpias; esterilización por filtro; pipeteo |
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido en PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 4/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 56 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |