Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz aforado, clase A, certificado de lote, con marca de aforo grabada y tapón ergonómico en polietileno, serigrafiado azul, con certificado de lote y certificación de conformidad
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para medir con precisión determinadas cantidades de líquido y, por lo tanto, constituyen un medio auxiliar importante durante el análisis cuantitativo. Estos matraces disponen de un certificado de lote.
Marca:  DWK Life Sciences 246781052
33.48 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21985" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15287339
  • 36.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión azul de alta resistencia
  • Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
  • La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
Especificaciones
Especificaciones
27 mm
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples)
Cuello ancho
±0,04 ml
10 ml (cuello ancho)
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
2/paq.