Learn More
Eppendorf™ ThermoTop™
546.25 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Thermomixer F1.5, FP y C, ThermoStat C con Eppendorf SmartBlocks de 0,5, 1,5 y 2 ml, placas, PCR 96 y PCR 384
Descripción
- Prevención eficaz y fiable de la condensación en la tapa y pared del tubo
- Obtenga condiciones de reacción constantes para un rendimiento enzimático óptimo con sus muestras
- Conexión inalámbrica con reconocimiento y funcionamiento automáticos para facilitar el manejo
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Thermomixer F1.5, FP y C, ThermoStat C con Eppendorf SmartBlocks de 0,5, 1,5 y 2 ml, placas, PCR 96 y PCR 384 |
Tipo | Accesorio, tapa |