Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
Saque el máximo partido de su PCR. Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para maximizar el rendimiento de sus moléculas objetivo. El ADN tiene menos probabilidades de unirse al polipropileno y, por tanto, permanece dentro del líquido de su reacción. Subsecuentemente, más moléculas están disponibles para la reacción química, p. ej., PCR.
Marca: Eppendorf™ 0030129512
177.65 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para maximizar el rendimiento de moléculas objetivo
- Es menos probable que el ADN se una al polipropileno y por lo tanto permanece dentro del líquido de reacción
- Garantiza una recuperación de casi el 100 % de las moléculas de ADN/ARN sin recubrimiento de superficie eliminar el riesgo de contaminación de las muestras
- Probado por lotes y certificado por un laboratorio independiente para estar libre de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
PCR Plate | |
Polipropileno, Policarbonato | |
96 | |
PCR con baja concentración de plantilla, PCR en tiempo real con baja concentración de muestra, PCR/qPCR de bajo volumen, construcción de biblioteca de ADN NGS | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
De -80 °C a +120 °C |
Proteger de la luz solar directa y de la luz UV; almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente. | |
Esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Skirted | |
150 μL | |
Non-sterile | |
2250 x g | |
25 Pk. | |
Colorless |