Learn More
3-Metil-2-oxobutirato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10770901
Marca: Thermo Scientific Acros 203800050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20201-24-5
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009122
Clave InChI CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
PubChem CID 88406
Nombre IUPAC etil 3-metil-2-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Color Amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 62°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCO2C2H5
Índice de refracción 1.4090 to 1.413
Cantidad 5 g
Beilstein 03, 683
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.