Learn More
asecos™ extractor
Extractores para la colocación en el armario de seguridad - listo para conectar para un montaje fácil y rápido. Extracción segura de los vapores y gases. Especialmente silencioso, ideal para el uso directo en el entorno de trabajo.
1081.20€ - 1531.70€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 400 mm |
---|---|
Descripción | Para la instalación en el armario con monitorización del aire de escape y con contacto de alarma sin potencial, conformidad con CE: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, a prueba de explosiones, extracción de: Zona EX 2/instalación: fuera de cualquier zona EX |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 400 x 200 x 200 mm |
Material | Acero |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13433887
|
asecos™
16454 |
Armarios altos |
1081.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967826
|
asecos™
27412 |
Armarios para bidones (especialmente diseñados para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de armarios de almacenamiento de seguridad con un gran volumen interno) |
1531.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Extractores para la colocación en el armario de seguridad - listo para conectar para un montaje fácil y rápido
Extracción segura de los vapores y gases
- Especialmente silencioso, ideal para el uso directo en el entorno de trabajo
- Incluye cable de conexión y enchufe de red
- Tobera de conexión DN 75
- Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4
Con control de flujo
Con contacto de alarma libre de potencial
- Adicional para modelos con control de flujo de aire
El extractor para armarios para bidones es especialmente diseñados para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de armarios de seguridad con un gran volumen interno.
Especificaciones
400 mm | |
400 x 200 x 200 mm | |
Unidad de extracción | |
200 mm | |
200 mm |
Para la instalación en el armario con monitorización del aire de escape y con contacto de alarma sin potencial, conformidad con CE: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, a prueba de explosiones, extracción de: Zona EX 2/instalación: fuera de cualquier zona EX | |
Acero | |
Unidad de extracción para instalación en armario (lista para conectar, instalación sencilla y rápida) | |
Liso con revestimiento en polvo |