Learn More
Grupo Stevanato Viales EZ-fill™ de DWK Life Sciences™
Los viales se ofrecen en configuraciones de nido y de cubeta y bandeja listos para usar, eliminando el contacto vidrio-vidrio para garantizar una calidad cosmética prístina. Los formatos preesterilizados están diseñados para la entrada directa en su operación de llenado aséptico, lo que le permite maximizar la eficiencia y minimizar el coste total.
Marca:  Grupo Stevanato 06B2543.7082
Detalles adicionales : Peso : 13.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17830535
  • 8253.60€ / paquete de 2280
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
  • ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
  • EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
  • Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
  • Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
  • Reduces total cost of ownership and time to market
  • Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
Especificaciones
Especificaciones
4R
Clear
Borosilicate Glass
Sterile
Tray - 228 Vials/Tray, 10 Trays/Case
45 mm
ISO 8362-1
No
13 mm
16 mm
No
4 mL
Autoclavable
2280
No
Aseptic Filling Equipment
Certificados
Ver productos accesorios